Learn More
N-Ethylcyclohexylamine, 97%
Codice prodotto. 11319055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319055 100 mL 100mL
11309055 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319055 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14221.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5459-93-8 | C8H17N | 127.231 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5459-93-8
Formula molecolare C8H17N
Molecular Weight (g/mol) 127.231
Numero MDL MFCD00003834
InChI Key AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
PubChem CID 21609
IUPAC Name N-ethylcyclohexanamine
SMILES CCNC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylcyclohexylamine
Densità 0.85
Punti di ebollizione 163°C to 166°C
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.452
Quantità 100 mL
Numero UN UN2734
Beilstein 2070280
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 127.23
Percent Purity 97%