Learn More
N-Ethylmaleimide, 99+%
Codice prodotto. 11388518
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11388518 5 g 5g
11368518 1 g 1g
11378518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 11388518 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040526.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
N-Ethylmaleimide is a protein thiol modifier which inhibits apoptotic DNA fragmentation. It is a sulfhydryl reagent and finds application in experimental biochemical studies as well as in enzymology. It is involved in the modification of cysteine residues in proteins and peptides. It acts as a Michael acceptor and reacts with nucelophiles like thiols. It is employed in the inhibition of Mg2+ dependent internucleosomal DNA fragmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128-53-0
Formula molecolare C6H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 125.127
Numero MDL MFCD00005509
InChI Key HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC Name 1-ethylpyrrole-2,5-dione
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Specifications
Materiale o nome chimico N-Ethylmaleimide
Punto di fusione 43°C to 46°C
Punti di ebollizione 209°C to 211°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Intervallo percentuale saggio >99+%
Quantità 5 g
Beilstein 112448
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,water,chloroform,methanol and toluene.
Peso formulazione 125.13
Forma fisica Crystalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Ethylmaleimide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H300-Letale se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid N-ethylimide