Learn More
N-Ethylmethylamine, 98+%
Codice prodotto. p-7058292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11376916 5 g 5g
11386916 25 g 25g
2 options
Codice prodotto. 11376916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04372.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-78-2
Formula molecolare C3H9N
Molecular Weight (g/mol) 59.11
Numero MDL MFCD00009030
InChI Key LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
IUPAC Name N-methylethanamine
SMILES CCNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylmethylamine
Densità 0.688
Punti di ebollizione 33°C to 34°C
Punto d'infiammabilità <−34°C (−29°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.374
Quantità 5 g
Numero UN UN2733
Beilstein 1730786
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Peso formulazione 59.11
Percent Purity ≥98%