Learn More
N-Ethylmorpholine, 99%
Codice prodotto. 10274810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274810 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10745041 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10227213 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10274810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149401000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-74-3 | C6H13NO | 115.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-74-3
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.17
Numero MDL MFCD00006177
InChI Key HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl, ethylmorpholine, n-ethylmorfolin, n-ethyl morpholine, n-ethylmorfolin czech, unii-ecm0g991fq, n-ethyl-morpholine, ccris 4818, ecm0g991fq
PubChem CID 7525
IUPAC Name 4-ethylmorpholine
SMILES CCN1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylmorpholine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -63.0°C
Colore Brown-Gray to Cream
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 139.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 100 mL
Beilstein 27, 6
Fieser 01,383
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethylmorpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Ethylmorpholine