Learn More
N-Ethylpiperazine, Mikromol™
Codice prodotto. 17934196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17934196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17934196 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0395.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Ethylpiperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Nomi componenti o analita N-Ethylpiperazine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H14 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCNCC1
IUPAC Name 1-ethylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Quantità 100 mg
Peso formulazione 114.1157 g/mol