Learn More
N-Ethylpiperazine, TRC
Codice prodotto. 30373573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30373573 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373573 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE925495250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Formula molecolare C6 H14 N2
Quantità 250 g
Sinonimo Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCNCC1
IUPAC Name 1-ethylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Peso formulazione 114.1157