Learn More
N-Ethylurea, TRC
Codice prodotto. 30376750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376750 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376750 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE81825050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylurea
CAS 625-52-5
Formula molecolare C3H8N2O
Quantità 50 g
Sinonimo 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556
InChI Formula InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
SMILES NC(NCC)=O
IUPAC Name ethylurea
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Peso formulazione 88.0637