Learn More
N-Ethylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | N-Ethylurea |
| CAS | 625-52-5 |
| Formula molecolare | C3H8N2O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6) |
| SMILES | NC(NCC)=O |
| IUPAC Name | ethylurea |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.11 |
| Peso formulazione | 88.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?