Learn More
N-Fluorobenzenesulfonimide, 97%
Codice prodotto. 11986861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11986861 25 g Bottiglia in vetro 25g
10532661 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11986861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 311900250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 133745-75-2 | C12H10FNO4S2 | 315.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133745-75-2
Formula molecolare C12H10FNO4S2
Molecular Weight (g/mol) 315.35
InChI Key RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
PubChem CID 588007
IUPAC Name N-(benzenesulfonyl)-N-fluorobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fluorobenzenesulfonimide
Punto di fusione 110.0°C to 115.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,4202
Peso formulazione 315.35
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder