Learn More
N-Fluorobenzenesulfonimide, TRC
Codice prodotto. 30404821
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30404821 1 g
30393355 500 mg
30403741 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30404821 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5968331G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133745-75-2
Formula molecolare C12H10FNO4S2
Molecular Weight (g/mol) 315.34
IUPAC Name N-(benzenesulfonyl)-N-fluorobenzenesulfonamide
SMILES FN(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fluorobenzenesulfonimide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10FNO4S2/c13-14(19(15,16)11-7-3-1-4-8-11)20(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Peso formulazione 315.0035