Learn More
N-Fluoropyridinium triflate, 95%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10083340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10083340 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10083340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 259925000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fluoropyridinium triflate
Nota nome 95%
CAS 107263-95-6
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182°C to 187°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5F4NO3S
Numero MDL MFCD00013458
Quantità 500 mg
Fieser 15,160; 16,170
Sinonimo 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
InChI Key JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name 1-fluoropyridin-1-ium;trifluoromethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 247.164
PubChem CID 2724576
Peso formulazione 247.16
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Fluoropyridinium triflate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.