Learn More
N-Fmoc-1-trityl-L-histidine, 98%
Codice prodotto. 15446108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15446108 5 g 5g
15456108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59711.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 109425-51-6 | C40H33N3O4 | 619.721 g/mol
It is used in the synthesis and application of Fmoc-His(3-Bum)-OH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the synthesis and application of Fmoc-His(3-Bum)-OH.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from water/moisture and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Protect from heat. Keep it refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109425-51-6
Formula molecolare C40H33N3O4
Molecular Weight (g/mol) 619.721
Numero MDL MFCD00043332
InChI Key XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Sinonimo fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
PubChem CID 11422193
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Punto di fusione 145°C
Quantità 5 g
Beilstein 5204720
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Optical Rotation +87° (c=5 in Chloroform)
Peso formulazione 619.71
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Fmoc-1-trityl-L-histidine