Learn More
N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine, 95%
Codice prodotto. 15448727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448727 5 g 5g
15458727 250 mg 250mg
15438727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15448727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52176.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 201484-50-6 | C30H25NO4 | 463.533 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 201484-50-6
Formula molecolare C30H25NO4
Molecular Weight (g/mol) 463.533
Numero MDL MFCD00672337
InChI Key PENQOTJCVODUQU-NDEPHWFRSA-N
Sinonimo fmoc-l-3,3-diphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-l-alanine, fmoc-beta-phenyl-phe-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3,3-diphenyl-propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-d-alaine, fmoc-3,3-diphenyl-l-alaine, fmoc-,-diphenyl-ala-oh, fmoc-ala 3,3-diphenyl-oh
PubChem CID 2761488
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3,3-diphenylpropanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine
Punto di fusione 125°C to 129°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3077
Beilstein 8873562
Peso formulazione 463.53
Percent Purity 95%