Learn More
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine, 95%
Codice prodotto. 15428597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15428597 250 mg 250mg
15408597 1 g 1g
15418597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15428597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52071.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 205528-32-1 | C21H18N2O4S | 394.445 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 205528-32-1
Formula molecolare C21H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 394.445
Numero MDL MFCD00672568
InChI Key LSBAZFASKHLHKB-IBGZPJMESA-N
Sinonimo s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-l-4-thiazolyl-alanine, fmoc-beta-4-thiazolyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1,3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-thiazoyl-l-alanine, fmoc-4-thi-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-alanine, fmoc-, a-4-thiazolyl-ala-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine
PubChem CID 7020858
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=N4)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Punto di fusione 178°C to 179°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 394.44
Percent Purity 95%