Learn More
N-Fmoc-D-alanine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Fmoc-D-alanine |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1 |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 311.116 |
| Shipping Condition | Room Temperature |