Learn More
N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15490159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490159 5 g 5g
15400169 250 mg 250mg
15480159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490159 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63457.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86060-90-4
Formula molecolare C26H18F5NO4
Molecular Weight (g/mol) 503.425
Numero MDL MFCD00065672
InChI Key CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Sinonimo fmoc-pro-opfp, fmoc-l-pro-opfp, fmoc-l-proline pentafluorophenyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-pentafluorophenyl ester, 2s, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-o-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 2733412
IUPAC Name 1-O-(9H-fluoren-9-ylmethyl) 2-O-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) (2S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)OC5=C(C(=C(C(=C5F)F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
Punto di fusione 127°C to 129°C
Beilstein 4731096
Quantità 5 g
Peso formulazione 503.42
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid