Learn More
N-alpha-FMOC-N-delta-Trityl-L-glutamine, 95%
Codice prodotto. 11995551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11995551 5 g 5g
11975551 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440640050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 132327-80-1 | C39H34N2O5 | 610.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132327-80-1 , 75-09-2
Formula molecolare C39H34N2O5
Molecular Weight (g/mol) 610.71
InChI Key WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
Sinonimo fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
PubChem CID 10919157
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Specifica
Materiale o nome chimico N-α-FMOC-N-δ-Trityl-L-glutamine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 131.0°C to 144.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Rotazione specifica − 14.20
Peso formulazione 610.71
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-alpha-FMOC-N-delta-Trityl-L-glutamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.