Learn More
N-Formyl Benzocaine, TRC
Codice prodotto. 30137277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137277 1 g 1g
30010520 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6973001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5422-63-9
Formula molecolare C10 H11 N O3
Molecular Weight (g/mol) 193.199
Sinonimo 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009, Ethyl 4-Formamidobenzoate, N-Formylbenzocaine, N-Formyl benzocaine
IUPAC Name ethyl 4-formamidobenzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-Formamidobenzoate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Peso formulazione 193.074
Percent Purity >95%