Learn More
N-Formyl Desloratadine, TRC
Codice prodotto. 17942535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17942535 100 mg 100mg
17984565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17942535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF700300100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117810-61-4
Formula molecolare C20 H19 Cl N2 O
Molecular Weight (g/mol) 338.83
Sinonimo N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC Name 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carbaldehyde
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Formyl Desloratadine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
Peso formulazione 338.1186
Percent Purity >95%