Learn More
MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys
Codice prodotto. 16432238
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16432238 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16432238 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1591
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys TFA (For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH TFA) is a formyl peptide receptor (FPR) agonist.
Specifica
Purezza 98.64%
CAS 71901-21-8
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 824.02 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 16.67 mg/mL (20.23 mM∣ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
Sinonimo For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH