Learn More
N-Formyl Oxcarbazepine, TRC
Codice prodotto. 30392562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30392562 100 mg
30389429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30392562 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF700880100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1346601-76-0
Formula molecolare C16H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 280.28
Sinonimo N-Formyl-10,11-dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
SMILES O=C(NC=O)N(C1=C(C2)C=CC=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico N-Formyl Oxcarbazepine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
Peso formulazione 280.0848
Percent Purity >95%