Learn More
N-Formyl Varenicline, TRC
Codice prodotto. 30399837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30399837 25 mg
30408672 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30399837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF70165025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 796865-82-2
Formula molecolare C14 H13 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 239.27
Sinonimo 6,10-Methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, 6,7,9,10-tetrahydro-, 6,7,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, N-Formylvarenicline
SMILES O=CN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Specifications
Materiale o nome chimico N-Formyl Varenicline
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H13N3O/c18-8-17-6-9-3-10(7-17)12-5-14-13(4-11(9)12)15-1-2-16-14/h1-2,4-5,8-10H,3,6-7H2
Peso formulazione 239.1059