Learn More
N-Formyldesloratadine, Mikromol™
Codice prodotto. 17970926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970926 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17970926 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0257.150025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Formyldesloratadine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Formyl Desloratadine
CAS 117810-61-4
Nomi componenti o analita N-Formyl Desloratadine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H19 Cl N2 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Related Compound F
InChI Formula InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
IUPAC Name 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 338.83
Quantità 25 mg
Peso formulazione 338.1186 g/mol