Learn More
N-Formylglycine, TRC
Codice prodotto. 30402074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7004455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Formylglycine
CAS 2491-15-8
Formula molecolare C3H5NO3
Quantità 5 g
Sinonimo (Formylamino)acetic Acid, 2-Formamidoacetic Acid, Formylglycine, NSC 15826
InChI Formula InChI=1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7)
SMILES OC(=O)CNC=O
IUPAC Name 2-formamidoacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 103.08
Peso formulazione 103.0269