Learn More
N-Formylglycine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Formylglycine |
| CAS | 2491-15-8 |
| Formula molecolare | C3H5NO3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (Formylamino)acetic Acid, 2-Formamidoacetic Acid, Formylglycine, NSC 15826 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CNC=O |
| IUPAC Name | 2-formamidoacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 103.08 |
| Peso formulazione | 103.0269 |