Learn More
N-Glycidyl Phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30388790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388790 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG6159951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Glycidyl Phthalimide
CAS 5455-98-1
Formula molecolare C11 H9 N O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-oxiranylmethyl)- (ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(oxiranylmethyl)- (9CI), 2-(2-Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,3-epoxypropyl)- (8CI), (Phthalimidomethyl)oxirane, 2,3-Epoxypropylphthalimide, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(Phthalimidomethyl)oxirane, 2-[(Oxiranyl)methyl]isoindole-1,3-dione, Denacol EX 731, N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)-2-phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, N-Glycidylphthalimide, N-Oxiranylmethylphthalimide, NSC 7244
InChI Formula InChI=1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
SMILES O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
IUPAC Name 2-(oxiran-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 203.19
Peso formulazione 203.0582