Learn More
N-Glycolyl Neuraminic Acid, TRC
Codice prodotto. 30012716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012716 10 mg 10mg
30004659 25 mg 25mg
30011444 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012716 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG65000010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1113-83-3
Formula molecolare C11 H19 N O10
Molecular Weight (g/mol) 325.27
IUPAC Name (4S,5R,6R,7S,8R)-4,6,7,8,9-pentahydroxy-5-[(2-hydroxyacetyl)amino]-2-oxononanoic acid
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(=O)CO)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Glycolylneuraminic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H19NO10/c13-2-6(17)9(19)10(20)8(12-7(18)3-14)4(15)1-5(16)11(21)22/h4,6,8-10,13-15,17,19-20H,1-3H2,(H,12,18)(H,21,22)/t4-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
Peso formulazione 325.1009
Percent Purity >95%