Codice prodotto. 10182951
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
Dimensione della confezione
10182951
10 g
Bottiglia in vetro
10g
10602952
1 g
Bottiglia in vetro
1g
10086053
50 g
Bottiglia in vetro
50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10182951
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
352770100
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-94-7 | C21 H44 | 296.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS
629-94-7
Formula molecolare
C21 H44
Molecular Weight (g/mol)
296.58
Numero MDL
MFCD00009346
InChI Key
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID
12403
ChEBI
CHEBI:32931
IUPAC Name
henicosane
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico
n-Heneicosane
CAS min. %
97.5
CAS max %
100.0
Punto di fusione
39°C to 43°C
Colore
White
Punti di ebollizione
100°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità
>110°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Intervallo percentuale saggio
97.5% min. (GC)
Imballaggio
Bottiglia in vetro
Formula lineare
CH3 (CH2 )1 9 CH3
Quantità
10 g
Informazioni di solubilità
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,,soluble in petroleum ether
Peso formulazione
296.58
Percent Purity
98%
Forma fisica
Crystalline Chunks, Crystals, or Flakes
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?