Learn More
n-Heneicosane, 99%
Codice prodotto. 11395149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395149 5 g 5g
11385149 1 g 1g
11305159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11395149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18198.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-94-7 | C21H44 | 296.583 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-94-7
Formula molecolare C21H44
Molecular Weight (g/mol) 296.583
Numero MDL MFCD00009346
InChI Key FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID 12403
ChEBI CHEBI:32931
IUPAC Name henicosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heneicosane
Punto di fusione 39°C to 43°C
Densità 0.792
Punti di ebollizione 100°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 1748500
Peso formulazione 296.58
Percent Purity 99%