Learn More
n-Heptadecane, 99.5%
Codice prodotto. 11425250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425250 5 g 5g
11415250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425250 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044514.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.475 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-78-7
Formula molecolare C17H36
Molecular Weight (g/mol) 240.475
Numero MDL MFCD00009002
InChI Key NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC Name heptadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptadecane
Punto di fusione 22°C
Densità 0.7783 g/mL
Punti di ebollizione 302°C
Indice di rifrazione 1.4369
Quantità 5 g
Peso formulazione 240.48
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Crystalline