Learn More
n-Heptadecane, 99%
Codice prodotto. 10656742 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656742 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10265960 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
11994391 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10656742 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156240250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-78-7
Formula molecolare C17H36
Molecular Weight (g/mol) 240.47
InChI Key NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC Name heptadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Materiale o nome chimico n-Heptadecane
Punto di fusione 22.0°C to 24.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7780g/mL
Punti di ebollizione 302.0°C
Punto d'infiammabilità 148°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)15CH3
Indice di rifrazione 1.4350 to 1.4370
Quantità 25 mL
Beilstein 01,173
Gravità specifica 0.778
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 240.47
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptadecane
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Faresætning
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.