Learn More
n-Heptadecane, 99%
Codice prodotto. 11323907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323907 500 g 500g
11343907 25 g 25g
11333907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11323907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031551.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.475 g/mol
n-Heptadecane is used as an internal standard to study the first direct comparison of kava lactone extraction efficiencies. It plays an important role as a suspended solvent used for the extraction and concentration of essential oil. It is used as a precursor in the production of iminoctadine triacetate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-78-7
Formula molecolare C17H36
Molecular Weight (g/mol) 240.475
Numero MDL MFCD00009002
InChI Key NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC Name heptadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptadecane
Punto di fusione 22°C
Densità 0.778 g/mL
Punti di ebollizione 302°C
Indice di rifrazione 1.4369
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 240.48
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Heptadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptadecane