Learn More
n-Heptane, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10396591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10396591 100 mL 100mL
10580994 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10396591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326911000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.85€
    67.30€ / 100mL
    Risparmia 5.55€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptane
Punto di fusione -91.0°C
Nota nome Water <30ppm
CAS min. % 99.0
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.6830g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3850 to 1.3890
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.683
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Viscosità 0.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max.
Beilstein 01, 154
Indice di Merck 15, 4694
Punti di ebollizione 98.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso formulazione 100.2
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.