Learn More
n-Heptane, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11403812 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11403812 1 L
11493802 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11403812 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215732391
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptane
Colore Colorless
Densità 0.688g/cm3 at 25°C
Quantità 1 L
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio >99%
Peso formulazione 100.21