Learn More
n-Heptane, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10559472 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559472 500 mL EcoSafPak™ Glass Bottle 500mL
10542574 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10559472 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    52.10€ / 500mL
    Risparmia 4.35€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptane
Punto di fusione -91.0°C
Absorbance 0.01 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 230nm, 0.15 max. at 220nm, 0.4 max. at 210nm, 1 max. at 197nm, 1 max. at 200nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.6830g/mL
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −4°C
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3850 to 1.3890
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.683
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 48mbar at 20°C
Viscosità 0.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% Max.
Beilstein 01, 154
Indice di Merck 15, 4694
Punti di ebollizione 98.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso formulazione 100.2
Percent Purity ≥99%
Grado Spectroscopy