Learn More
n-Heptane, anhydrous, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under Argon
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Heptane |
| Punto di fusione | -91°C |
| Nota nome | Anhydrous, over molecular sieves |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.684 g/mL |
| Quantità | 250 mL |
| Punto d'infiammabilità | -4°C (24°F) |
| Odore | Petroleum-like |
| Imballaggio | ChemSeal™ Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- n-Heptane, anhydrous, over molecular sieves
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane