Learn More
n-Heptane, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10241151 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10241151 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10241151 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8110.2500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Laboratory Reagent
Especificaciones
Punto di fusione -90.6°C
CAS 142-82-5
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.6838 g/cm³ (20°C)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità -4°C
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001%
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Formula molecolare C7H16
Numero MDL MFCD00009544
Acqua max. 0.01%
Punti di ebollizione 98.4°C (1013 hPa)
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC Name heptane
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.