Learn More
N-Heptane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10447830 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Metal Can
Plastic Container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10447830 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10000170 1 L Amber Glass Bottle 1L
10784751 2.5 L Flacone in vetro color ambra 2.50L
10794751 5 L Metal Can 5L
10514389 5 L Plastic Container 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10447830 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0160/08
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
C7H16, Numero CAS 142-82-5, dipropilmetano, dipropil metano, eptani, n-eptano, gettysolve-c, heptan, skellysolve c, heptyl hydride, eptano, heptanen, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, incolore, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91 °C, 9544, 100,205, flacone in vetro ambrato, liquido, 8900
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Punto di fusione -91°C
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 48mbar at 20°C
Viscosità 0.4 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 98°C
Peso formulazione 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.