Learn More
N-Heptane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10234530 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Bottiglia in vetro color ambra
Flacone in HDPE
Fusto in metallo
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234530 2.5 L Bottiglia in vetro color ambra 2.50L
10417450 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
12606717 1 L Amber Glass Bottle 1L
12616717 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10417640 5 L Flacone in HDPE 5L
10232790 5 L Plastic Container 5L
10365750 25 L Fusto in metallo 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10234530 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0155/17
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Punto di fusione -91°C
Colore Incolore
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 48mbar at 20°C
Viscosità 0.4 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 98°C
Peso formulazione 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane