Learn More
n-Heptane, for GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 16635913
Click to view available options
:
7 L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 16635913
Marca: Honeywell Burdick & Jackson 658367LRC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptane
Punto di fusione -90.5°C
CAS 142-82-5
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.69 g/cm3 (15°C)
Punti di ebollizione 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità -4°C
Formula molecolare C7H16
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC Name heptane
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Grado GC