Learn More
n-Heptyl 4-Hydroxybenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxybenzoic acid-n-heptyl ester |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3 |
| Peso formulazione | 236.1412 |
| Percent Purity | >95% |