Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Heptylamine |
| Nota nome | 99+% |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -23.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.7740g/mL |
| Punti di ebollizione | 153.0°C to 156.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 44°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |