Learn More
n-Hexadecane, 95%
Codice prodotto. 11339408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
5 gal.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11339408 1 gal.
11329408 5 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11339408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043283.LV
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Standard for rating diesel-fuel ignition qualities | CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.448 g/mol
Standard for rating diesel-fuel ignition qualitiesHexadecane serves as a reference for other fuel mixtures and is assigned cetane number of 100; used as shorthand for cetane number, an indicator of the combustion speed of diesel fuel. Hexadecane is used in the preparation of emulsions; also used as a substrate for the production of biosurfactants. n-Hexadecane has been found useful in the identification of the wheat seed protein CM3 as a highly active emulsifier. Superamphiphobicity on polymers can be studied with hexadecane immersion tests. Shape-stabilized phase change material (SSPCM), prepared using hexadecane as a PCM, into xGnP as a supporting material, has been demonstrated to have the potential to be used in developing building materials with improved thermal energy storage charecteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-76-3
Formula molecolare C16H34
Molecular Weight (g/mol) 226.448
Numero MDL MFCD00008998
InChI Key DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC Name hexadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexadecane
Punto di fusione 18°C
Colore Colorless
Densità 0.773 g/mL
Punti di ebollizione 287°C
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Indice di rifrazione 1.4345
Quantità 1 gal.
Beilstein 1736592
Informazioni di solubilità Soluble in ethanolMiscible with alcohol,acetone,chloroform and ether; Immiscible with water.
Peso formulazione 226.45
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Hexadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane