Learn More
n-Hexadecane, 99.5+%
Codice prodotto. 11455240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455240 25 g 25g
11445240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11455240 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044511.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.448 g/mol
Employed in industry as Adsorbents, Fuels and fuel additives. Also in Fabric, Textile, and Leather Products. Solvent, organic intermediate, ignition standard for diesel fuels. Fuels and Related Products. Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-76-3
Formula molecolare C16H34
Molecular Weight (g/mol) 226.448
Numero MDL MFCD00008998
InChI Key DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC Name hexadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexadecane
Punto di fusione 18°C
Colore Colorless
Densità 0.773 g/mL
Punti di ebollizione 287°C
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Indice di rifrazione 1.4345
Quantità 25 g
Beilstein 1736592
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,acetone,ether.
Peso formulazione 226.45
Percent Purity ≥99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Hexadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane