Learn More
n-Hexadecane, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11421142 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421142 1 L -
11401142 100 mL -
11411142 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421142 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219521891
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
n-Hexadecane ≥99%, Liquid
  • Hexadecane has been used as a phase change material (PCM) in the preparation of hexadecane/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), a composite PCM loaded with xGnP. Hexadecane (n-Hexadecane) is an aliphatic long-chain hydrocarbon. It is a reference fuel with the cetane number 100 and is employed in determining the cetane number of diesel fuels. The mechanism of the oxidation of hexadecane in the gas-phase has been described. The density, speed of sound, adiabatic compressibility and compressed liquid density of hexadecane have been determined. The performance of platinum/zeolite catalysts for the hydroisomerization of n-hexadecane has been assessed. The thermal degradation of n-hexadecane forms n-alkanes and 1-alkenes as key products.
Identificatori chimici
CAS 544-76-3
Formula molecolare C16H34
Molecular Weight (g/mol) 226.448
Numero MDL MFCD00008998
InChI Key DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC Name hexadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexadecane
Colore Colorless to White
Densità 0.77g/mL
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 1 L
Sinonimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
Peso formulazione 226.4
Percent Purity 0.99
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Hexadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexadecane