Learn More
n-Hexadecane, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229234
42.73 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
544-76-3
C16H34
226.44
MFCD00008998
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
11006
CHEBI:45296
hexadecane
CCCCCCCCCCCCCCCC
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
544-76-3
C16H34
226.44
MFCD00008998
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
11006
CHEBI:45296
hexadecane
CCCCCCCCCCCCCCCC
n-Hexadecane, 99%, C16H34, CAS Number-544-76-3, n-cetane, n-hexadecane, hexadecan, hexadekan, cetan, cetane, ccris 5833, zetan, pentadecane, methyl, unii-f8z00shp6q, 2.5L, 98.5% min. (GC), 01,172, 287.0 deg.C, 100.0, CHEBI:45296, Colorless, 0.7730g/mL, 208-878-9, 135 deg.C, 226.44, Pure
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Hexadecane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7730g/mL
Punti di ebollizione 287.0°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)14CH3
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 100 mL
Beilstein 01,172
Gravità specifica 0.773
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viscosità 3.032 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 226.44
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Hexadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.