Learn More
n-Hexadecane, 99%, pure
Codice prodotto. 15234614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15234614 10 L 10L
10449610 100 mL 100mL
10112680 500 mL 500mL
10023463 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15234614 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120460100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
n-Hexadecane, 99%, C16H34, CAS Number-544-76-3, n-cetane, n-hexadecane, hexadecan, hexadekan, cetan, cetane, ccris 5833, zetan, pentadecane, methyl, unii-f8z00shp6q, 2.5L, 98.5% min. (GC), 01,172, 287.0 deg.C, 100.0, CHEBI:45296, Colorless, 0.7730g/mL, 208-878-9, 135 deg.C, 226.44, Pure | CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-76-3
Formula molecolare C16H34
Molecular Weight (g/mol) 226.44
Numero MDL MFCD00008998
InChI Key DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC Name hexadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexadecane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7730g/mL
Punti di ebollizione 287.0°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Metal Drum
Formula lineare CH3(CH2)14CH3
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 10 L
Beilstein 01,172
Gravità specifica 0.773
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viscosità 3.032 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 226.44
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Hexadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.