Learn More
n-Hexadecyl palmitate, 98%
Codice prodotto. 10692562 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10692562 25 g Bottiglia in vetro 25g
10051511 5 g Bottiglia in vetro 5g
10791335 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692562 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 338460250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-10-3
Formula molecolare C32H64O2
Molecular Weight (g/mol) 480.86
Numero MDL MFCD00053739
InChI Key PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC Name hexadecyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexadecyl palmitate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52°C to 56°C
Colore White
Punti di ebollizione 360°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 2030
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 480.86
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder