Learn More
n-Hexane 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Hexane |
| CAS | 110-54-3 |
| Nomi componenti o analita | n-Hexane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H14 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC |
| Vedi altri risultati |