Learn More
n-Hexane 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320201
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320201 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320201 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14195500ME1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
CAS 110-54-3
Nomi componenti o analita n-Hexane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H14
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane
InChI Formula InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCCC
IUPAC Name hexane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Quantità 1 mL
Peso formulazione 86.1096 g/mol